Seleninyl dichloride ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Selenium dichloride oxide, Selenium oxychloride
68108.AB
68108.AC
68108.ABEA
417
EUR
68108.AB
68108.AC
Seleninyl dichloride ≥99% (baseado em metais)
Seleninyl dichloride
Purity: 99%
CAS No.: 7791-23-3
Molecular Formula: SeOCl2
Formula Weight: 165.87
Physical Form: Liquid
Density: 2.42
Refractive Index: 1.651
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 8.5°
Boiling Point: 176.4°
Solubility: Decomposes in water forming HCl and H2SeO3
Merck Reference: 14,8435
UN No.: 2879
MDL No.: MFCD00016327
Fórmula:
Cl₂OSe Ponto de ebulição: 176,4 °C Ponto de Fusão: 8,5 °C Densidade: 2,42 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016327 Número CAS: 7791-23-3 EINECS: 232-244-0 UN: 2879 ADR: 8,I Merck Index: 14,8435 |