Print…
Cloreto de sulfurilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sulphuryl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157767-1L 157767-25ML
SIAL157767-1LEA 201 EUR
SIAL157767-1L SIAL157767-25ML
Cloreto de sulfurilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de sulfurilo
Fórmula: Cl₂O₂S
Peso Molecular: 134.97 g/mol
Ponto de ebulição: 69.1
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011451
Número CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 8 I
Merck Index: 12,09153