Print…
Cloreto de sulfurilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sulphuryl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
8.07997.0250EA 94.6 EUR
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
Cloreto de sulfurilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de sulfurilo
Fórmula: Cl₂O₂S
Peso Molecular: 134.97 g/mol
Ponto de ebulição: 69.1
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011451
Número CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,09153