Print…
Cloreto de sulfurilo 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sulphuryl dichloride
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 55.7 EUR
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Cloreto de sulfurilo 98.5%
Cloreto de sulfurilo
Fórmula: Cl₂O₂S
Peso Molecular: 134.97 g/mol
Ponto de ebulição: 69.1 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –54.1 °C
Densidade: 1.667 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011451
Número CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,09153
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %