Print…
Cloreto de tionilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Thionyl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
8.08154.0100EA 78 EUR
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
Cloreto de tionilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de tionilo
Fórmula: Cl₂OS
Ponto de ebulição: 76 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –104,5 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011449
Número CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -104.5 °C
Molar Mass 118.97 g/mol
Boiling Point 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 121 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.517 (20 °C, 589 nm)
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material