Print…
Cloreto de tionilo 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 53.6 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Cloreto de tionilo 99.5+%
Cloreto de tionilo
Fórmula: Cl₂OS
Ponto de ebulição: 76 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –105 °C
Densidade: 1,64 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011449
Número CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %