Print…
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
142662-100G 142662-1KG 142662-25G
SIAL142662-100GEA 205 EUR
SIAL142662-100G SIAL142662-1KG SIAL142662-25G
Chlorosulphonyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Chlorosulphonyl isocyanate
Fórmula: CClNO₃S
Peso Molecular: 141.53 g/mol
Ponto de ebulição: 107
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011608
Número CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3264
ADR: 8 I