Print…
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 26.9 EUR
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Chlorosulphonyl isocyanate
Fórmula: CClNO₃S
Peso Molecular: 141.53 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1.626 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011608
Número CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %