Print…
Tetracloreto de Selénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
323527-10G 323527-50G
SIAL323527-10GEA 113 EUR
SIAL323527-10G SIAL323527-50G
Tetracloreto de Selénio, Sigma-Aldrich®
Tetracloreto de Selénio
Fórmula: Cl₄Se
Ponto de Fusão: 330 °C
Densidade: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011225
Número CAS: 10026-03-6
EINECS: 233-053-5
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08582