Print…
Sulfato de amónia 99,0, reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 85.8 EUR
A5132-1KG A5132-5KG
Sulfato de amónia 99,0, reagent
Sulfato de amónia
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 350 °C
Densidade: 1.760 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm