Print…
Sulfato de amónia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204501-250G 204501-50G
SIAL204501-250GEA 625 EUR
SIAL204501-250G SIAL204501-50G
Sulfato de amónia, Sigma-Aldrich®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559