Print…
Sulfato de amónia ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
21332.293EA 41.9 EUR
21332.293 21332.362 21332.460
Sulfato de amónia ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm