Print…
Sulfato de amónia, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000 1.01217.9025
1.01217.0100EA 31.7 EUR
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000 1.01217.9025
Sulfato de amónia, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)