Print…
Sulfato de amónia, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
MQ100
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
1.01211.1000EA 61.5 EUR
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
Sulfato de amónia, Millipore®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559