Print…
Sulfato de amónia, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 80.4 EUR
1.01209.0050 1.01209.0500
Sulfato de amónia, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 336…339 °C
Densidade: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)