Print…
Sulfato de amónia ≥99.5%, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
0191-1KGEA 178 EUR
0191-1KG 0191-10KG 0191-5KG 0191-12KG 0191-50KG
Sulfato de amónia ≥99.5%, Grau ultra puro
Sulfato de amónia
Pode ser usado para precipitação ou fracionamento e proteínas ou para purificação de anticorpos. Usado para análises de cristalografia, ácidos nucléicos e proteínas.
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Arsenic <0.0001%
Chloride ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 6
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity (Dry Basis) ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.005%
RNase none detected
Selenium ≤0.002%