Print…
Sulfato de amónia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11682.0B A11682.0I
A11682.0BEA 40.1 EUR
A11682.0B A11682.0I
Sulfato de amónia ≥98%
Sulfato de amónia
Purity: 98+% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Densidade: 1,769
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555