Print…
Sulfato de amónia 99,95 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
89363.22 89363.36 89363.A3
89363.22EA 46.9 EUR
89363.22 89363.36 89363.A3
Sulfato de amónia 99,95 Metals basis
Sulfato de amónia
Purity: 99.95% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição)
Densidade: 1.769
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555