Sulfato de amónia 99,0 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
11566.22
11566.36
11566.A3
11566.A9
11566.22EA
25.1
EUR
11566.22
11566.36
11566.A3
11566.A9
Sulfato de amónia 99,0 ACS
Sulfato de amónia
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Granular
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
In galvanizing steel, manufacturing of ammonia alum and sulfuric acid
Fórmula:
(NH₄)₂SO₄ Peso Molecular: 132.14 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição) Densidade: 1.769 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003391 Número CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 ALCANCE: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |