Print…
Sulfato de amónia 99.5% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
205870010 205870050 205870250 205872500
ACRO205870010EA 48 EUR
ACRO205870010 ACRO205870050 ACRO205870250 ACRO205872500
Sulfato de amónia 99.5% analysis_for
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ALCANCE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm