Print…
Hexafluorossilicato de amónio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
69100.A1 69100.A7 69100.30
69100.A1EA 129 EUR
69100.A1 69100.A7 69100.30
Hexafluorossilicato de amónio ≥98%
Hexafluorossilicato de amónio
Purity: 98% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Powder Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Fórmula: H₈F₆N₂Si
Ponto de Fusão: Dec.
Densidade: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010887
Número CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527