Hexafluorossilicato de amónio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43184.09
43184.30
43184.18
43184.09EA
89.5
EUR
43184.09
43184.30
43184.18
Hexafluorossilicato de amónio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Hexafluorossilicato de amónio
Purity: 99.999%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Crystalline
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Fórmula:
H₈F₆N₂Si Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 2,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010887 Número CAS: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 UN: 2854 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,527 |