Print…
Tiocianato de amônia, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 99.3 EUR
1.01213.0500 1.01213.9025
Tiocianato de amônia, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Encomendar
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)