Tiocianato de amônia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
A10632.0BEA
74.9
EUR
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
Tiocianato de amônia ≥98%
Tiocianato de amónia
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Fórmula:
NH₄SCN Ponto de Fusão: 147…149 °C Densidade: 1,305 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011428 Número CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 14,561 |