Print…
Tiocianato de amônia 98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423410030 423415000
ACRO423410030EA 216 EUR
ACRO423410030 ACRO423415000
Tiocianato de amônia 98% ACS
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Ponto de Fusão: 149 °C
Densidade: 1,3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.025 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g