Print…
Tiocianato de amônia 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 81.6 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
Tiocianato de amônia 99+%, extra puro
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de Fusão: 149 °C
Densidade: 1.3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm