Print…
Peroxodissulfato de diamônio (APS), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
1.01200.1000EA 65.5 EUR
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
Peroxodissulfato de diamônio (APS), Supelco®
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso Molecular: 228.2 g/mol
Ponto de Fusão: 120
Densidade: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM