Print…
Peroxodissulfato de diamônio (APS) 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
31117-1KG 31117-50KG 31117-5KG
31117-1KGEA 90.65 EUR
31117-1KG HONC31117-50KG 31117-5KG
Peroxodissulfato de diamônio (APS) 98, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso Molecular: 228.2 g/mol
Ponto de Fusão: 120
Densidade: 1.98 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.04 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %