Print…
Peroxodissulfato de diamônio (APS) ≥98% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0486-100GEA 83.6 EUR
0486-100G 0486-25G
Peroxodissulfato de diamônio (APS) ≥98% ACS
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g