Print…
Peroxodissulfato de diamônio (APS) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A10533.0B A10533.0I A10533.36
A10533.0BEA 35.5 EUR
A10533.0B A10533.0I A10533.36
Peroxodissulfato de diamônio (APS) ≥98%
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Purity: 98% CAS No.: 7727-54-0 Molecular Formula: H8N2O8S2 Formula Weight: 228.19 Flash Point: None Refractive Index: 1.50 Odour: Odourless Melting Point: 120° dec. Merck Reference: 14,541 UN No.: 1444 MDL No.: MFCD00003390
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso Molecular: 228.2 g/mol
Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição)
Densidade: 1.982
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM