Print…
Peroxodissulfato de diamônio (APS) 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
327081000 327085000
ACRO327081000EA 38.8 EUR
ACRO327081000 ACRO327085000
Peroxodissulfato de diamônio (APS) 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso Molecular: 228.2 g/mol
Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição)
Densidade: 1.98 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥99 %
Acidity ≤0.2 % (H2SO4)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm