Print…
Peroxodissulfato de diamónio (APS) 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 66.8 EUR
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Peroxodissulfato de diamónio (APS) 98%, extra puro
Peroxodissulfato de diamónio (APS)
Fórmula: (NH₄)₂S₂O₈
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 1,98 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003390
Número CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm