Print…

Ammonium perrhenate, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

316954-25G 316954-5G
SIAL316954-25GEA 679 EUR
SIAL316954-25G SIAL316954-5G
Ammonium perrhenate, Sigma-Aldrich®
Ammonium perrhenate
Fórmula: H₄NO₄Re
Peso Molecular: 268.24 g/mol
Densidade: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012377
Número CAS: 13598-65-7
EINECS: 237-075-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR