Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia ≥98% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
216003-2.5KG 216003-500G
216003-2.5KGEA 467.63 EUR
216003-2.5KG 216003-500G
Dihidrogenoortofosfato de amônia ≥98% ACS, Fluka™
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de ebulição: 197 °C (Decomposition)
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,803 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %