Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09709-1KG 09709-250G 09709-50G
SIAL09709-1KGEA 304 EUR
SIAL09709-1KG SIAL09709-250G SIAL09709-50G
Dihidrogenoortofosfato de amônia, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547