Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01124.1000 1.01124.9029
1.01124.1000EA 681 EUR
1.01124.1000 1.01124.9029
Dihidrogenoortofosfato de amônia, SAFC®
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547