Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15283.0C A15283.0E A15283.36 A15283.0G
A15283.0CEA 400 EUR
A15283.0C A15283.0E A15283.36 A15283.0G
Dihidrogenoortofosfato de amônia ≥98%
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Purity: 98% CAS No.: 7722-76-1 Molecular Formula: NH4H2PO4 Formula Weight: 115.03 Odour: Odourless Melting Point: 198-204° MDL No.: MFCD00003396
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de Fusão: 198…204 °C
Densidade: 1,803
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 14,543