Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
201830010 201832500 201830025 201830100
ACRO201830010EA 78.1 EUR
ACRO201830010 ACRO201832500 ACRO201830025 ACRO201830100
Dihidrogenoortofosfato de amônia 99+% para análise
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
pH 4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm