Print…
Hidrogenofosfato de diamônio ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Ammonium persulphate
21311.234EA 28 EUR
21311.234 21311.291 21311.460
Hidrogenofosfato de diamônio ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Diammonium hydrogen orthophosphate
Fórmula: (NH₄)₂HPO₄
Peso Molecular: 132,06 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010891
Número CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ALCANCE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Encomendar
Assay Min. 98 %
pH (20°C) About 8
pH (25°C; 5 %) 7.7 - 8.1
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.01 %
NO3 (Nitrate) Max. 0.003 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.005 %
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.005 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test