Print…
Hidrogenofosfato de diamônio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01207.0500 1.01207.9050
1.01207.0500EA 42.54 EUR
1.01207.0500 1.01207.9050
Hidrogenofosfato de diamônio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Diammonium hydrogen orthophosphate
Fórmula: (NH₄)₂HPO₄
Peso Molecular: 132.06 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Densidade: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010891
Número CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ALCANCE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Encomendar
Solubility 690 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.05 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.619 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)