Print…
Hidrogenofosfato de diamónio ≥98% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0569-1KGEA 238 EUR
0569-1KG 0569-2.5KG 0569-500G
Hidrogenofosfato de diamónio ≥98% ACS
Diammonium hydrogen orthophosphate
Fórmula: (NH₄)₂HPO₄
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010891
Número CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ALCANCE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Encomendar
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 7.7 – 8.1
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%