Print…
Iodeto de amónia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203467-10G 203467-50G
SIAL203467-10GEA 288 EUR
SIAL203467-10G SIAL203467-50G
Iodeto de amónia, Sigma-Aldrich®
Iodeto de amónia
Fórmula: NH₄I
Peso Molecular: 144.94 g/mol
Ponto de Fusão: 551
Densidade: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011424
Número CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531