Print…
Iodeto de amónia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12498.0E A12498.22 A12498.36
A12498.0EEA 1130 EUR
A12498.0E A12498.22 A12498.36
Iodeto de amónia ≥98%
Iodeto de amónia
Purity: 98+% CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: NH4I Formula Weight: 144.94 Refractive Index: 1.7031 Odour: Odourless Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424
Fórmula: NH₄I
Peso Molecular: 144.94 g/mol
Ponto de Fusão: 551 °C (sublimação)
Densidade: 2.514
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011424
Número CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531