Iodeto de amónia ≥99.995% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 12027-06-4
Molecular Formula: H4IN
Formula Weight: 144.94
Physical Form: -4 Mesh
Density: 2.514
Refractive Index: 1.7031
Sensitivity: Light and Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 551° subl.
Merck Reference: 14,529
MDL No.: MFCD00011424
Fórmula:
NH₄I Densidade: 2,514 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011424 Número CAS: 12027-06-4 EINECS: 234-717-7 Merck Index: 14,529 |