Hexafluoro Germanato de Amonio (IV) ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43179.14
43179.06
43179.14EA
278
EUR
43179.14
43179.06
Hexafluoro Germanato de Amonio (IV) ≥99.99% (baseado nos metais)
Hexafluoro Germanato de Amonio (IV)
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Fórmula:
H₈F₆GeN₂ Ponto de Fusão: 380 °C Densidade: 2,564 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010880 Número CAS: 16962-47-3 EINECS: 241-037-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |