Print…
Fluoreto de amônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Fluoroammonium
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
338869-100G 338869-25G
SIAL338869-100GEA 621 EUR
SIAL338869-100G SIAL338869-25G
Fluoreto de amônio, Sigma-Aldrich®
Fluoreto de amónio
Fórmula: NH₄F
Peso Molecular: 37.04 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524