Print…
Fluoreto de amônio, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Fluoroammonium
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
1.01164.0250EA 82.5 EUR
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
Fluoreto de amônio, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fluoreto de amónio
Fórmula: NH₄F
Peso Molecular: 37.04 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Encomendar
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 37.04 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials