Print…
Fluoreto de amônio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluoroammonium
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 29.1 EUR
A16279.22 A16279.36
Fluoreto de amônio 96%
Fluoreto de amónio
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Fórmula: NH₄F
Peso Molecular: 37.04 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.01
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,522