Print…
Fluoreto de amônio 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluoroammonium
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 21.6 EUR
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Fluoreto de amônio 98+% ACS
Fluoreto de amónio
Fórmula: NH₄F
Peso Molecular: 37.04 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %