Print…
Fluoreto de amônio 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 30.6 EUR
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Fluoreto de amônio 98+%, extra puro
Fluoreto de amónio
Fórmula: NH₄F
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011423
Número CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Encomendar
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %